Print…
4-Ethylphenyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR936654-25G OR936654-5G
APOSOR936654-25GEA 200 EUR
APOSOR936654-25G APOSOR936654-5G
4-Ethylphenyl acetate 95%
4-Ethylphenyl acetate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026970
Número CAS: 3245-23-6