Print…
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR936618-100G OR936618-500G
APOSOR936618-100GEA 0 EUR
APOSOR936618-100G APOSOR936618-500G
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol 95%
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004468
Número CAS: 142-30-3