Print…
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4,4-Dimethoxycrotonaldehyde, 4,4-Dimethoxy-2-butenal
OR936614-1G OR936614-250MG
APOSOR936614-1GEA 654 EUR
APOSOR936614-1G APOSOR936614-250MG
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal) 95%
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal)
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191439
Número CAS: 4093-49-6