Print…
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-Carboxy-1-cyclohexanemethanol
OR936587-25G OR936587-5G
APOSOR936587-25GEA 522 EUR
APOSOR936587-25G APOSOR936587-5G
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Peso Molecular: 158.20 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01734677
Número CAS: 13380-84-2