Print…
p-Tolyl isovalerate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: p-Tolyl 3-methylbutanoate, Isovaleric Acid p-Tolyl Ester
OR936570-25G OR936570-5G OR936570-100G
APOSOR936570-25GEA 74.1 EUR
APOSOR936570-25G APOSOR936570-5G APOSOR936570-100G
p-Tolyl isovalerate 95%
p-Tolyl isovalerate
Fórmula: C₁₂H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036648
Número CAS: 55066-56-3