Print…
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
OR936561-100G OR936561-1KG OR936561-500G
APOSOR936561-100GEA 125 EUR
APOSOR936561-100G APOSOR936561-1KG APOSOR936561-500G
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 95%
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres)
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Peso Molecular: 168.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005927
Número CAS: 19438-60-9