Print…
trans-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: trans-4-(tert-Butyl)cyclohexanol
OR936549-1G OR936549-250MG OR936549-5G
APOSOR936549-1GEA 127 EUR
APOSOR936549-1G APOSOR936549-250MG APOSOR936549-5G
trans-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
trans-4-tert-Butylcyclohexanol
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Peso Molecular: 156.27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064952
Número CAS: 21862-63-5