Print…
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Piperazinepropanol, 3-Piperazin-1-ylpropanol, 3-(Piperazin-1-yl)propan-1-ol
OR936540-10G OR936540-2G OR936540-50G OR936540-1G OR936540-5G
APOSOR936540-10GEA 0 EUR
APOSOR936540-10G APOSOR936540-2G APOSOR936540-50G APOSOR936540-1G APOSOR936540-5G
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine 98%
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Fórmula: C₇H₁₆N₂O
Peso Molecular: 144.22 g/mol
Ponto de ebulição: 128…132 °C/5.25mmHg
Ponto de Fusão: 49…53 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023132
Número CAS: 5317-32-8