Print…
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: DL-2-Hydroxy-3-butenoic Acid Methyl Ester
OR936535-5G OR936535-1G OR936535-250MG
APOSOR936535-5GEA 1250 EUR
APOSOR936535-5G APOSOR936535-1G APOSOR936535-250MG
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Fórmula: C₅H₈O₃
Ponto de ebulição: 64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144164
Número CAS: 5837-73-0