Print…
Acido 3,3,5-Trimetilcapróico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3,5-Trimethylhexanoic acid, 3,5,5-Trimethylhexanoicacid, 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
OR936533-100G OR936533-1KG OR936533-500G
APOSOR936533-100GEA 75.4 EUR
APOSOR936533-100G APOSOR936533-1KG APOSOR936533-500G
Acido 3,3,5-Trimetilcapróico 98%
Acido 3,3,5-Trimetilcapróico
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 120 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: –70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020507
Número CAS: 3302-10-1