Print…
α,α-Diethoxytoluene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: alpha,alpha-Diethoxytoluene, Benzaldehyde diethyl Acetal, (Diethoxymethyl)benzene, Benzaldehyde diethyl acetal
OR936523-25G OR936523-5G
APOSOR936523-25GEA 296 EUR
APOSOR936523-25G APOSOR936523-5G
α,α-Diethoxytoluene 95%
α,α-Diethoxytoluene
Fórmula: C₁₁H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038525
Número CAS: 774-48-1