Print…
S-Ethyl thioacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR936522-100G OR936522-25G
APOSOR936522-100GEA 290 EUR
APOSOR936522-100G APOSOR936522-25G
S-Ethyl thioacetate 98%
S-Ethyl thioacetate
Fórmula: C₄H₈OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015178
Número CAS: 625-60-5