Print…
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR936521-1G OR936521-5G
APOSOR936521-1GEA 0 EUR
APOSOR936521-1G APOSOR936521-5G
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine 95%
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059550
Número CAS: 2436-85-3