Print…
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR936467-1G OR936467-5G
APOSOR936467-1GEA 132 EUR
APOSOR936467-1G APOSOR936467-5G
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 95%
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
Fórmula: C₉H₇NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02660572
Número CAS: 133044-44-7