Print…
(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR936459-1G OR936459-250MG
APOSOR936459-1GEA 357 EUR
APOSOR936459-1G APOSOR936459-250MG
(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid 95%
(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid
Fórmula: C₄H₇ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067098
Número CAS: 54053-45-1