2-Biphenylylmethanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
2-Biphenylmethanol, 2-Phenylbenzyl alcohol, [1,1-Biphenyl]-2-ylmethanol
OR936438-1G
OR936438-5G
APOSOR936438-1GEA
42.2
EUR
APOSOR936438-1G
APOSOR936438-5G
2-Biphenylylmethanol 95%
2-Biphenylylmethanol
Fórmula:
C₁₃H₁₂O Peso Molecular: 184.24 g/mol Ponto de ebulição: 335 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004620 Número CAS: 2928-43-0 |