Print…
4-Ethylphenyl isocyanate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR936429-1G OR936429-25G OR936429-5G
APOSOR936429-1GEA 0 EUR
APOSOR936429-1G APOSOR936429-25G APOSOR936429-5G
4-Ethylphenyl isocyanate 95%
4-Ethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₉H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013881
Número CAS: 23138-50-3