Print…
2-Amino-9,10-anthraquinone 80%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR936416-25G OR936416-500G OR936416-1G OR936416-5G
APOSOR936416-25GEA 229 EUR
APOSOR936416-25G APOSOR936416-500G APOSOR936416-1G APOSOR936416-5G
2-Amino-9,10-anthraquinone 80%
2-Amino-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₉NO₂
Ponto de Fusão: 292…302 °C
Ponto de Inflamação: 283 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001233
Número CAS: 117-79-3