Print…
N-Decanoylsarcosine sodium salt 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Sodium N-Decanoylsarcosinate, (N-Decanoyl-N-methylamino)acetic Acid Sodium Salt, Sodium (N-Decanoyl-N-methylamino)acetate
OR936414-1G OR936414-5G
APOSOR936414-1GEA 174 EUR
APOSOR936414-1G APOSOR936414-5G
N-Decanoylsarcosine sodium salt 98%
N-Decanoylsarcosine sodium salt
Fórmula: C₁₃H₂₅NO₃
Ponto de Fusão: 155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00451533
Número CAS: 30377-07-2