Print…
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR9364-1G OR9364-250MG
APOSOR9364-1GEA 430 EUR
APOSOR9364-1G APOSOR9364-250MG
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide
Fórmula: C₉H₁₃BClNO₄S
Ponto de Fusão: 243…245 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08235065
Número CAS: 874219-48-4