Print…
4-tert-Butoxybenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR936350-1G OR936350-25G OR936350-5G
APOSOR936350-1GEA 0 EUR
APOSOR936350-1G APOSOR936350-25G APOSOR936350-5G
4-tert-Butoxybenzaldehyde 95%
4-tert-Butoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040800
Número CAS: 57699-45-3