Print…
4,4'-Dipyridyl sulphide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4,4'-Thiodipyridine, Di(pyridin-4-yl)sulphane
OR936342-1G OR936342-5G
APOSOR936342-1GEA 95.7 EUR
APOSOR936342-1G APOSOR936342-5G
4,4'-Dipyridyl sulphide 95%
4,4'-Dipyridyl sulphide
Fórmula: C₁₀H₈N₂S
Peso Molecular: 188.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059784
Número CAS: 37968-97-1