Print…
2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR936341-1G OR936341-250MG
APOSOR936341-1GEA 328 EUR
APOSOR936341-1G APOSOR936341-250MG
2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene 95%
2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 78840-04-7