Print…
5-Methoxyresorcinol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Methoxybenzene-1,3-diol, 3,5-Dihydroxyanisole, Phloroglucinol Monomethyl Ether
OR936313-1G OR936313-5G OR936313-25G
APOSOR936313-1GEA 45.1 EUR
APOSOR936313-1G APOSOR936313-5G APOSOR936313-25G
5-Methoxyresorcinol 98%
5-Methoxyresorcinol
Fórmula: C₇H₈O₃
Ponto de ebulição: 188…189 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002285
Número CAS: 2174-64-3