Print…
(±)-2-Phenyl-1-propanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR936303-25G OR936303-500G
APOSOR936303-25GEA 0 EUR
APOSOR936303-25G APOSOR936303-500G
(±)-2-Phenyl-1-propanol 95%
(±)-2-Phenyl-1-propanol
Fórmula: C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004736
Número CAS: 1123-85-9