Print…
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide 93%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR9363-1G OR9363-250MG
APOSOR9363-1GEA 415 EUR
APOSOR9363-1G APOSOR9363-250MG
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide 93%
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide
Fórmula: C₁₄H₁₆BNO₅S
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08235069
Número CAS: 874219-51-9