Print…
5-Phenyl-4-pentyn-1-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Phenylpent-4-yn-1-ol
OR936269-1G OR936269-250MG
APOSOR936269-1GEA 214 EUR
APOSOR936269-1G APOSOR936269-250MG
5-Phenyl-4-pentyn-1-ol 95%
5-Phenyl-4-pentyn-1-ol
Fórmula: C₁₁H₁₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191481
Número CAS: 24595-58-2