Print…
cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR936255-1G OR936255-5G
APOSOR936255-1GEA 190 EUR
APOSOR936255-1G APOSOR936255-5G
cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₂₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 943-28-2