Print…
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,4-Cyclohexanedimethanol
OR936250-100G OR936250-1KG OR936250-500G
APOSOR936250-100GEA 21.9 EUR
APOSOR936250-100G APOSOR936250-1KG APOSOR936250-500G
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers) 95%
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers)
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 283 °C
Ponto de Fusão: 35 °C
Densidade: 1.083 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001512
Número CAS: 105-08-8