4-Propoxyaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR936244-25G
OR936244-5G
APOSOR936244-25GEA
487
EUR
APOSOR936244-25G
APOSOR936244-5G
4-Propoxyaniline 98%
4-Propoxyaniline
Fórmula:
C₉H₁₃NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043621 Número CAS: 4469-80-1 |