Print…
1-(2-Chloroethyl)pyrrole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrrole
OR936206-1G OR936206-5G
APOSOR936206-1GEA 63.8 EUR
APOSOR936206-1G APOSOR936206-5G
1-(2-Chloroethyl)pyrrole 95%
1-(2-Chloroethyl)pyrrole
Fórmula: C₆H₈ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191330
Número CAS: 77200-24-9