Print…
2-Chloro-3-pyridineboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (2-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 2-Chloropyridine-3-boronic acid
OR9357-100G OR9357-25G OR9357-5G
APOSOR9357-100GEA 302 EUR
APOSOR9357-100G APOSOR9357-25G APOSOR9357-5G
2-Chloro-3-pyridineboronic acid 96%
2-Chloro-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BClNO₂
Peso Molecular: 157.36 g/mol
Ponto de Fusão: 121 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094997
Número CAS: 381248-04-0