Print…
Dibenzothiophene-4-boronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Dibenzothiopheneboronic acid
OR9356-100G OR9356-25G OR9356-5G
APOSOR9356-100GEA 227 EUR
APOSOR9356-100G APOSOR9356-25G APOSOR9356-5G
Dibenzothiophene-4-boronic acid 97%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Fórmula: C₁₂H₉BO₂S
Ponto de Fusão: 327…330 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318182
Número CAS: 108847-20-7