Print…
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9354-1G OR9354-10G OR9354-5G
APOSOR9354-1GEA 82.9 EUR
APOSOR9354-1G APOSOR9354-10G APOSOR9354-5G
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₆H₇NO₂S
Ponto de Fusão: 233…235 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052943
Número CAS: 53137-27-2