Print…
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9344-1G OR9344-250MG
APOSOR9344-1GEA 219 EUR
APOSOR9344-1G APOSOR9344-250MG
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Fórmula: C₁₂H₁₁BrO₄
Ponto de Fusão: 214…216 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011570
Número CAS: 88404-25-5