Print…
5-Chloro-2-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9343-1G OR9343-5G
APOSOR9343-1GEA 139 EUR
APOSOR9343-1G APOSOR9343-5G
5-Chloro-2-pyridineboronic acid
5-Chloro-2-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BClNO₂
Peso Molecular: 157.36 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368862
Número CAS: 652148-91-9