Print…
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9339-1G OR9339-5G OR9339-25G
APOSOR9339-1GEA 0 EUR
APOSOR9339-1G APOSOR9339-5G APOSOR9339-25G
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid 95+%
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00220603
Número CAS: 99855-02-4