Print…
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9338-1G OR9338-5G
APOSOR9338-1GEA 371 EUR
APOSOR9338-1G APOSOR9338-5G
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine 95+%
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine
Fórmula: C₁₁H₁₁N₃
Ponto de Fusão: 156…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203189
Número CAS: 387358-40-9