Print…
{7-Methyl-7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl}methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR933730-10G OR933730-1G OR933730-5G
APOSOR933730-10GEA 0 EUR
APOSOR933730-10G APOSOR933730-1G APOSOR933730-5G
{7-Methyl-7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl}methanol
{7-Methyl-7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl}methanol
Fórmula: C₁₀H₁₉NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1363360-02-4