Print…
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(Thiophen-2-yl)-1H-pyrazole
OR9336-1G OR9336-250MG
APOSOR9336-1GEA 33.5 EUR
APOSOR9336-1G APOSOR9336-250MG
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₇H₆N₂S
Ponto de ebulição: 152 °C/1,6mmHg
Ponto de Fusão: 97…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059740
Número CAS: 19933-24-5