Print…
(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR933425-250MG OR933425-5G
APOSOR933425-250MGEA 94.4 EUR
APOSOR933425-250MG APOSOR933425-5G
(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
Fórmula: C₅H₉ClN₂
Ponto de Fusão: 120…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD20037390
Número CAS: 1351479-09-8