Print…
2,4-Heptadien-6-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR933379-5G OR933379-1G
APOSOR933379-5GEA 364 EUR
APOSOR933379-5G APOSOR933379-1G
2,4-Heptadien-6-one 95%
2,4-Heptadien-6-one
Fórmula: C₇H₁₀O
Ponto de ebulição: 88 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059238
Número CAS: 3916-64-1