Print…
5-Butylpicolinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR933247-1G OR933247-250MG
APOSOR933247-1GEA 545 EUR
APOSOR933247-1G APOSOR933247-250MG
5-Butylpicolinic acid 95%
5-Butylpicolinic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006298
Número CAS: 536-69-6