Print…
[4-(Dimethylamino)phenyl]acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(Dimethylamino)phenylacetic acid
OR933243-1G OR933243-250MG OR933243-5G
APOSOR933243-1GEA 114 EUR
APOSOR933243-1G APOSOR933243-250MG APOSOR933243-5G
[4-(Dimethylamino)phenyl]acetic acid 95%
[4-(Dimethylamino)phenyl]acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075591
Número CAS: 17078-28-3