Print…
2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Methylthiophen-2-amine hydrochloride
OR933181-1G OR933181-250MG
APOSOR933181-1GEA 806 EUR
APOSOR933181-1G APOSOR933181-250MG
2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride 95%
2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride
Fórmula: C₅H₈ClNS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21604144
Número CAS: 930299-88-0