Print…
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Formyl-1H-benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-1-carbaldehyde
OR933173-1G OR933173-5G
APOSOR933173-1GEA 69.6 EUR
APOSOR933173-1G APOSOR933173-5G
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde 95%
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde
Fórmula: C₇H₅N₃O
Peso Molecular: 147.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00239420
Número CAS: 72773-04-7