Print…
Sodium glycochenodeoxycholate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR933168-1G OR933168-25G OR933168-5G
APOSOR933168-1GEA 43.5 EUR
APOSOR933168-1G APOSOR933168-25G APOSOR933168-5G
Sodium glycochenodeoxycholate 95%
Sodium glycochenodeoxycholate
Fórmula: C₂₆H₄₂NNaO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036743
Número CAS: 16564-43-5