Print…
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-imidazole
OR932834-1G OR932834-5G OR932834-25G
APOSOR932834-1GEA 79.9 EUR
APOSOR932834-1G APOSOR932834-5G APOSOR932834-25G
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole 95%
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Fórmula: C₉H₁₈N₂Si
Peso Molecular: 182.34 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011682
Número CAS: 54925-64-3