Print…
2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(3-chloropropyl)-1,3-dioxolane, 4-Chlorobutyraldehyde ethylene Acetal
OR932809-1G OR932809-25G OR932809-5G
APOSOR932809-1GEA 139 EUR
APOSOR932809-1G APOSOR932809-25G APOSOR932809-5G
2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolane
Fórmula: C₆H₁₁ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043135
Número CAS: 16686-11-6