Print…
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-Chloropyrimidine-5-carbaldehyde
OR932805-1G OR932805-250MG OR932805-5G
APOSOR932805-1GEA 98.6 EUR
APOSOR932805-1G APOSOR932805-250MG APOSOR932805-5G
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 95%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
Fórmula: C₅H₃ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10696891
Número CAS: 933702-55-7